Läs mer
Quickfit™ Vanliga matsmältningsrör
Produktkod. 12425436
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
26 mm
42 mm
Beskrivning:
Kapacitet: 100 ml
Kapacitet: 250 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Beskrivning Förpackningsstorlek
12425436 42 mm Kapacitet: 250 ml Paket med 5
10459160 26 mm Kapacitet: 100 ml Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12425436 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer TT250/42
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2450.00 SEK
    2020.64 SEK / Paket med 5
    Save 429.36 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
För användning med blockvärmare
  • Med enkel pärlhals
  • Tillverkad av borosilikatglas för högsta kemiska och termiska hållbarhet
Specifikationer
Beskrivning Kapacitet: 250 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
Diameter (metrisk) Yttre 42 mm
Total längd (metrisk) 300 mm
Produkttyp Matsmältningsrör