Läs mer
Quickfit™ Vanliga matsmältningsrör
Produktkod. p-8341002
Diameter (metrisk) Yttre:
26 mm
42 mm
Beskrivning:
Kapacitet: 100 ml
Kapacitet: 250 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10459160
Brand: Quickfit TT100/26
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med blockvärmare
  • Med enkel pärlhals
  • Tillverkad av borosilikatglas för högsta kemiska och termiska hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kapacitet: 100 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
Diameter (metrisk) Yttre 26 mm
Total längd (metrisk) 300 mm
Produkttyp Matsmältningsrör