Läs mer
Quickfit™ Vanlig kortstamadapter
Total längd (metrisk):
65 mm
120 mm
190 mm
200 mm
Konstorlek:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Mata destillat från kondensorer till mottagande kärl. QuickFit™ Vanliga korta skaftadaptrar finns i en mängd olika längder från korta stjälkar till mycket långa.
- Med kort eller lång stjälk
- Användbar för att mata destillat från kondensorer till mottagningskärl
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borsilikatglas |
| Total längd (metrisk) | 200 mm |
| För användning med (applikation) | Inmatning av destillat från kondensorer till mottagande kärl |
| Konstorlek | 24/29 |
| Produkttyp | Mottagaradapter |