Läs mer
Quickfit™ Quickfit™ Vanlig kortstamadapter
Produktkod. 12008991
Change view
Total längd (metrisk):
65 mm
120 mm
190 mm
200 mm
Konstorlek:
14/23
19/10
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Total längd (metrisk) Konstorlek Förpackningsstorlek
12008991 65 mm 19/26 Varje
12455366 200 mm 19/26 Varje
12445366 190 mm 14/23 Varje
12425366 65 mm 14/23 Varje
12018991 65 mm 24/29 Varje
10575895 200 mm 24/29 Varje
15577940 65 mm 29/32 Paket med 5
15587940 120 mm 19/10 Paket med 5
15597940 200 mm 29/32 Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 12008991 Leverantör Quickfit™ Leverantörsnummer RA1/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    377.00 SEK
    310.13 SEK / Paket med 1
    Save 66.87 SEK
    17% Av
I lager
Mata destillat från kondensorer till mottagande kärl. QuickFit™ Vanliga korta skaftadaptrar finns i en mängd olika längder från korta stjälkar till mycket långa.
  • Med kort eller lång stjälk
  • Användbar för att mata destillat från kondensorer till mottagningskärl
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Total längd (engelska) 2,55 tum.
Total längd (metrisk) 65 mm
För användning med (applikation) Inmatning av destillat från kondensorer till mottagande kärl
Konstorlek 19/26
Produkttyp Mottagaradapter