Läs mer
Quickfit™ Vanlig kortstamadapter
Beskrivning
Mata destillat från kondensorer till mottagande kärl. QuickFit™ Vanliga korta skaftadaptrar finns i en mängd olika längder från korta stjälkar till mycket långa.
- Med kort eller lång stjälk
- Användbar för att mata destillat från kondensorer till mottagningskärl
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borsilikatglas |
| Total längd (engelska) | 7,8 tum |
| Total längd (metrisk) | 200 mm |
| För användning med (applikation) | Inmatning av destillat från kondensorer till mottagande kärl |
| Konstorlek | 19/26 |
| Produkttyp | Mottagaradapter |