Läs mer
Quickfit™ Polyacetalklämma för sfäriska leder
Färg:
Ljus orange
Mörkröd
Violett
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Tillverkad av polyacetal
- Kan minska behovet av fastspänning avsevärt
- Lätt att montera och ta bort
- Kan användas vid temperaturer upp till 80 °C
- Klämmor är färgkodade för enkel identifiering
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Typ | Ledklämma |
| Material | Polyacetal |
| Färg | Mörkröd |