Läs mer
Quickfit™ Ledklämma av polyacetal
Färg:
Mörkblå
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- För att hålla glas med Quickfit™ sfäriska leder
- Tillverkad av polyacetal
- Kan minska behovet av fastspänning avsevärt
- Lätt att montera och ta bort
- Kan användas vid temperaturer upp till 80 °C
- Klämmor är färgkodade för enkel identifiering
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Typ | Ledklämma |
| Material | Polyacetal |
| Färg | Mörkblå |