Läs mer
Quickfit™ Tryckutjämningstratt med Rotaflo™ Kran
Kapacitet (metrisk):
250 ml
Konstorlek:
19/26
24/29
Lednummer:
24/29
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För användning när vätskor måste införas i kärl under vakuum
- Överensstämmer med ISO 4800
- Kan även användas med Soxhlets som lösningsmedelsfällor för att underlätta återhämtningen i slutet av en extraktion
- Med GP Rotaflo™ kranar med kemiskt resistenta PTFE-nycklar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4800 |
| Konstorlek | 19/26 |
| För användning med (applikation) | Används när vätskor måste införas i kärl under vakuum, Soxhlets som lösningsmedelsfälla |
| Lednummer | 24/29 |
| Kvantitet | 1PK |
| Kran | GP Rotaflo™ ; 3 mm |
| Produkttyp | Tryckutjämnande tratt |