Läs mer
Quickfit™ Tryckutjämningstratt med Rotaflo™ Kran
Produktkod. 12024453
Kapacitet (metrisk):
250 ml
Konstorlek:
19/26
24/29
Lednummer:
24/29
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12024453
Brand: Quickfit DE250/33
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning när vätskor måste införas i kärl under vakuum
  • Överensstämmer med ISO 4800
  • Kan även användas med Soxhlets som lösningsmedelsfällor för att underlätta återhämtningen i slutet av en extraktion
  • Med GP Rotaflo™ kranar med kemiskt resistenta PTFE-nycklar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad ISO 4800
Konstorlek 24/29
För användning med (applikation) Används när vätskor måste införas i kärl under vakuum, Soxhlets som lösningsmedelsfälla
Lednummer 24/29
Kvantitet 1PK
Kran GP Rotaflo™ ; 3 mm
Produkttyp Tryckutjämnande tratt