Läs mer
Quickfit™ Blad av PTFE
Produktkod. 12929413
Change view
Längd (metrisk):
450 mm
750 mm
Diameter (metrisk) axel:
6 mm
11 mm
Bredd (metrisk):
52 mm (blad)
76 mm (blad)
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) axel Bredd (metrisk) unitSize
12929413 450 mm 6 mm 76 mm (blad) Paket med 5
10151840 450 mm 6 mm 52 mm (blad) Paket med 5
12939413 750 mm 11 mm 76 mm (blad) Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12929413 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer ST7/3
Beräknad leverans: 06-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa PTFE-blad för maximal motståndskraft mot kemiska angrepp. Quickfit™ PTFE-blad kan svängas på glasaxeln för att tillåta passage genom små öppningar, t.ex. halsar och hylsor på Quickfit™ kolvar.
Använd dessa PTFE-blad för maximal motståndskraft mot kemiska angrepp. QuickfitTM PTFE-blad kan vridas på glasskaftet för att tillåta passage genom små öppningar, t.ex. halsar och hylsor på QuickfitTM-kolvar.
  • Bladen är avtagbara för rengöring och utbyte
  • Användbar för att sopa nära kärlväggarna eftersom de inte orsakar repor
  • För användning med omröraraxlar av glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) axel 6 mm
För användning med (utrustning) Omrörarskaft av glas
För användning med (applikation) För att sopa nära kärlväggarna eftersom de inte orsakar repor
Längd (metrisk) 450 mm
Temperatur (metrisk) 250 °C
Typ Blandare
Bredd (metrisk) 76 mm (blad)
Material PTFE