Läs mer
Quickfit™ PTFE klämma
För att hålla glas med Quickfit™ koniska fogar
513.98 SEK - 704.08 SEK
Specifikationer
Typ | Ledklämma |
---|---|
Material | PTFE |
Inkluderar | Inkapslad stålfjäder |
För användning med (utrustning) | Koniska leder |
Temperaturbeständig (metrisk). | 250 °C |
Produktkod | Brand | Storlek | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Storlek | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
11941528
|
Quickfit
GC14 |
14/23 |
704.08 SEK
Paket med 5 |
Beräknad leverans: 10-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
11951528
|
Quickfit
GC29 |
29/32 |
610.00 SEK 513.98 SEK / Paket med 5 Spara 96.02 SEK 15% Av |
Beräknad leverans: 10-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
Beskrivning
- Tillverkad av PTFE med inkapslad stålfjäder för att ge ett stadigt grepp
- Mycket resistent mot kemiska angrepp
- Kan användas vid temperaturer upp till 250 °C
- Klämmor är numrerade med fogstorlek för enkel identifiering
Specifikationer
Ledklämma | |
Inkapslad stålfjäder | |
250 °C |
PTFE | |
Koniska leder |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Quickfit™ PTFE klämma