Läs mer
Quickfit™ PTFE skruvgänga brickor
Produktkod. 12959283
Trådstorlek:
13
18
24
28
Diameter (metrisk):
10,5 till 11,5 mm (genomgående lock)
6 till 7 mm (genomgående lock)
7 till 8,5 mm (genomgående lock)
8,5 till 9,5 mm (genomgående lock)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12959283
Brand: Quickfit QW24/6
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fäst skruvlock på glasskruvgängorna. QuickFit™ skruvgänga brickor för QuickFit™ skruvgängor ser till att locket sitter korrekt. Brickor finns i en mängd olika storlekar.
  • För användning med Quickfit™ skruvgängor av glas
  • Melaminskruvlock med öppning upptill
  • Silikongummiringar med PTFE-brickor
  • För att bestämma vilka komponenter som krävs: i) Kontrollera storleken på glasskruvgängan (storleksbeteckning hänvisar till O. D. på gängan inmm) ii) Kontrollera O. D. av provtagningsröret, termometern, sonden etc. som ska föras genom skruvlocket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 6 till 7 mm (genomgående lock)
Material PTFE
För användning med För Quickfit™ Glasskruvgängor
Trådstorlek 24
Produkttyp Bricka