Läs mer
Quickfit™ PTFE skruvgänga brickor
Trådstorlek:
13
18
24
28
Diameter (metrisk):
10,5 till 11,5 mm (genomgående lock)
6 till 7 mm (genomgående lock)
7 till 8,5 mm (genomgående lock)
8,5 till 9,5 mm (genomgående lock)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Fäst skruvlock på glasskruvgängorna. QuickFit™ skruvgänga brickor för QuickFit™ skruvgängor ser till att locket sitter korrekt. Brickor finns i en mängd olika storlekar.
- For use with Quickfit™ glass screwthreads
- Melamine screwcaps with aperture at the top
- Silicone rubber rings with PTFE washers
- To determine what components are required: i) Check the size of the glass screw thread (size designation refers to O. D. of thread inmm) ii) Check the O. D. of the sampling tube, thermometer, probe etc. , that is to be passed through the screw cap.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 8,5 till 9,5 mm (genomgående lock) |
| Material | PTFE |
| För användning med | For Quickfit™ Glass screw threads |
| Trådstorlek | 24 |
| Produkttyp | Washer |