Läs mer
Quickfit™ PTFE skruvgänga brickor
Produktkod. p-8003003
Trådstorlek:
13
18
24
28
Diameter (metrisk):
10.5 to 11.5 mm (through cap)
6 to 7 mm (through cap)
7 to 8.5 mm (through cap)
8.5 to 9.5 mm (through cap)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12939283
Brand: Quickfit QW13/6
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fäst skruvlock på glasskruvgängorna. QuickFit™ skruvgänga brickor för QuickFit™ skruvgängor ser till att locket sitter korrekt. Brickor finns i en mängd olika storlekar.
  • För användning med Quickfit™ skruvgängor av glas
  • Melaminskruvlock med öppning upptill
  • Silikongummiringar med PTFE-brickor
  • För att bestämma vilka komponenter som krävs: i) Kontrollera storleken på glasskruvgängan (storleksbeteckning hänvisar till O. D. på gängan inmm) ii) Kontrollera O. D. av provtagningsröret, termometern, sonden etc. som ska föras genom skruvlocket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 6 to 7 mm (through cap)
Material PTFE
För användning med För Quickfit™ Glasskruvgängor
Trådstorlek 13
Produkttyp Bricka