Läs mer
Quickfit™ Bubblare för reaktionskärl
Produktkod. 15537910
Change view
Standard konisk fog:
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk fog unitSize
15537910 19/26 Paket med 5
15768017 24/29 Paket med 5
15778017 29/32 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15537910 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer GB1/19
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för att stänga reaktionsblandningen från atmosfären.
  • Sidoarm för att underlätta fyllning med mineralolja
  • Bubblar har en kapacitet på ca 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Bubblare för reaktionskärl
Standard konisk fog 19/26
För användning med (applikation) Idealisk för att stänga reaktionsblandningen från atmosfären