Läs mer
Quickfit™ Quickfit™ Bubblare för reaktionskärl
Produktkod. 15778017
Change view
Standard konisk fog:
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk fog Förpackningsstorlek
15778017 29/32 Varje
15768017 24/29 Paket med 5
15537910 19/26 Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15778017 Leverantör Quickfit™ Leverantörsnummer GB1/29
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1980.00 SEK
    1629.35 SEK / Paket med 1
    Save 350.65 SEK
    17% Av
I lager
Idealisk för att stänga reaktionsblandningen från atmosfären.
  • Sidoarm för att underlätta fyllning med mineralolja
  • Bubblar har en kapacitet på ca 5 ml
Specifikationer
Typ Bubblare för reaktionskärl
Standard konisk fog 29/32