Läs mer
Quickfit™ Reaktionskärlsbubblare med inlopp
Produktkod. 15788017
Change view
Typ:
Bubblare för reaktionskärl
Reaktionskärlsbubblare med inlopp
Standard konisk fog:
24/29
Konstorlek: 19/26
Konstorlek: 29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Standard konisk fog Förpackningsstorlek
15788017 Reaktionskärlsbubblare med inlopp 24/29 Paket med 5
15547910 Bubblare för reaktionskärl Konstorlek: 19/26 Paket med 5
15557910 Bubblare för reaktionskärl Konstorlek: 29/32 Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15788017 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer GB2/24SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12572.44 SEK
    8972.19 SEK / Paket med 5
    Save 3600.25 SEK
    28% Av
Beräknad leverans: 17-02-2027
Idealisk för att stänga reaktionsblandningen från atmosfären
  • Med gasinlopp för att ge ett kontinuerligt flöde av inert gas (N2 eller Ar) över reaktionen
  • Komplett med löstagbar plastslanganslutning för att möjliggöra enkel och säker anslutning till 9 mm flexibel slang
  • Bubblar har en kapacitet på cirka 5 ml
Specifikationer
Typ Reaktionskärlsbubblare med inlopp
Standard konisk fog 24/29