Läs mer
Quickfit™ Reaktionskärlsbubblare med inlopp
Produktkod. p-8012612
Typ:
Bubblare för reaktionskärl
Reaktionskärlsbubblare med inlopp
Standard konisk fog:
24/29
Konstorlek: 19/26
Konstorlek: 29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 15547910
Brand: Quickfit GB2/19SC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för att stänga reaktionsblandningen från atmosfären
  • Med gasinlopp för att ge ett kontinuerligt flöde av inert gas (N2 eller Ar) över reaktionen
  • Komplett med löstagbar plastslanganslutning för att möjliggöra enkel och säker anslutning till 9 mm flexibel slang
  • Bubblar har en kapacitet på cirka 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Bubblare för reaktionskärl
Standard konisk fog Konstorlek: 19/26
För användning med (applikation) Idealisk för att stänga reaktionsblandningen från atmosfären