Läs mer
Quickfit™ Mottagare med ventilerad böj
Höjd (metrisk):
80 mm
106 mm
120 mm
Konstorlek:
14/23
19/26
24/29
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Ta emot destillat i en rundbottnad kolv. De QuickFit™ mottagaren är sammanfogad med ventilböj för att undvika problemen med slutna system .
- Böj med ventil
- Med sidoarm för att ge luft till atmosfären
- Undviker problemen med slutna system
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 106 mm |
| Höjd (engelska) | 4,17 tum. |
| Inkluderar | Sidoarm |
| Konstorlek | 19/26 |
| Produkttyp | Mottagaradapter |