Läs mer
Quickfit™ Recovery Still Head Adapter
Konstorlek:
14/23 (kolv/kondensor)
19/26 (kolv/kondensor)
24/29 (kolv), 19/26 (kondensor)
24/29 (kolv/kondensor)
29/32 (kolv/kondensor)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Ånga upp ånga efter destillation. QuickFit ™glasåtervinningshuvud ger en sluten ledning mellan kolvar och kondensorer.
Ger en enkel ångledning mellan kolvar och destillationskondensorer
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borsilikatglas |
| Konstorlek | 24/29 (kolv/kondensor) |
| Produkttyp | Recovery Still Head Adapter |