Läs mer
Quickfit™ Adapter för reduktionsuttag
Description
Tillverkad av borosilikatglas. Pyrex Labware™ Quickfit™ Reduction Socket Adapter förbinder stora slipade glasfogar med mindre.
- Användbar för anslutning av slipade glasfogar av olika storlek
- Liten hylsa upptill, stor kon i botten
Specifications
Specifications
| Konstorlek | Konstorlek: 19/26 |
| För användning med (utrustning) | Olika storlek slipad Glasfog |
| Inkluderar | Liten hylsa, stor kon |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Reduktionsadapter |
| Standard konisk led nr. | 14/23 |