Läs mer
Quickfit™ Adapter för reduktionsuttag
Konstorlek:
Cone Size: 55/44
Konstorlek: 14/23
Konstorlek: 19/26
Konstorlek: 24/29
Konstorlek: 29/32
Konstorlek: 34/35
Konstorlek: 40/38
Konstorlek: 45/40
Konstorlek: 50/42
Standard konisk led nr.:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Tillverkad av borosilikatglas. Pyrex Labware™ Quickfit™ Reduction Socket Adapter förbinder stora slipade glasfogar med mindre.
- Användbar för anslutning av slipade glasfogar av olika storlek
- Liten hylsa upptill, stor kon i botten
Specifikationer
Specifikationer
| Konstorlek | Konstorlek: 29/32 |
| För användning med (utrustning) | Olika storlek slipad Glasfog |
| Inkluderar | Liten hylsa, stor kon |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Reduktionsadapter |
| Standard konisk led nr. | 19/26 |
Korrigering av produktinnehåll
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion