Läs mer
Quickfit™ Adapter för reduktionsuttag
Produktkod. 12634891
Change view
Konstorlek:
Konstorlek: 14/23
Konstorlek: 19/26
Konstorlek: 24/29
Konstorlek: 29/32
Konstorlek: 34/35
Konstorlek: 40/38
Konstorlek: 45/40
Konstorlek: 50/42
Konstorlek: 55/44
Standard konisk led nr.:
14/23
19/10
19/26
24/29
29/32
34/35
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Konstorlek Standard konisk led nr. unitSize
12634891 Konstorlek: 24/29 19/26 Paket med 2
10203720 Konstorlek: 19/26 14/23 Paket med 2
10520681 Konstorlek: 24/29 14/23 Paket med 2
12418876 Konstorlek: 29/32 14/23 -
12520337 Konstorlek: 14/23 19/10 Paket med 2
10765861 Konstorlek: 29/32 19/26 Paket med 2
12448876 Konstorlek: 34/35 19/26 Paket med 2
12989253 Konstorlek: 34/35 24/29 Paket med 2
12654891 Konstorlek: 29/32 24/29 Paket med 2
12478876 Konstorlek: 34/35 29/32 Paket med 2
12050103 Konstorlek: 50/42 34/35 Varje
15212806 Konstorlek: 45/40 34/35 Varje
15597790 Konstorlek: 40/38 24/29 Paket med 5
15507800 Konstorlek: 45/40 24/29 Paket med 5
15517800 Konstorlek: 50/42 24/29 Paket med 5
15527800 Konstorlek: 55/44 24/29 Paket med 5
15537800 Konstorlek: 45/40 29/32 Paket med 5
15547800 Konstorlek: 40/38 34/35 Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 12634891 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer DA23
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas. Pyrex Labware™ Quickfit™ Reduction Socket Adapter förbinder stora slipade glasfogar med mindre.
  • Användbar för anslutning av slipade glasfogar av olika storlek
  • Liten hylsa upptill, stor kon i botten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstorlek Konstorlek: 24/29
För användning med (utrustning) Olika storlek slipad Glasfog
Inkluderar Liten hylsa, stor kon
Material Borsilikatglas
Produkttyp Reduktionsadapter
Standard konisk led nr. 19/26