Läs mer
Quickfit™ Adapter för reduktionsuttag
Tillverkad av borosilikatglas. Pyrex Labware™ Quickfit™ Reduction Socket Adapter förbinder stora slipade glasfogar med mindre.
Brand:  Quickfit DA35
419.83 SEK valid until 2025-10-26
Use promo code "24136" to get your promotional price.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 12989253
  • 549.00 SEK / Paket med 2
Focus on Agri-Science Testing
Använd kampanjkoden 24136 i kassan
Visa tillgängliga kampanjer
Bara null kvar
Beräknad leverans: 09-09-2025
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
Tillverkad av borosilikatglas. Pyrex Labware™ Quickfit™ Reduction Socket Adapter förbinder stora slipade glasfogar med mindre.
  • Användbar för anslutning av slipade glasfogar av olika storlek
  • Liten hylsa upptill, stor kon i botten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Konstorlek: 34/35
Liten hylsa, stor kon
Reduktionsadapter
Olika storlek slipad Glasfog
Borsilikatglas
24/29
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Product Information
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Quickfit™ Adapter för reduktionsuttag > Konstorlek: 34/35; Sockelstorlek: 24/29