Läs mer
Quickfit™ Adapter för reduktionsuttag
Tillverkad av borosilikatglas. Pyrex Labware™ Quickfit™ Reduction Socket Adapter förbinder stora slipade glasfogar med mindre.
Brand: Quickfit DA56
Beskrivning
Tillverkad av borosilikatglas. Pyrex Labware™ Quickfit™ Reduction Socket Adapter förbinder stora slipade glasfogar med mindre.
- Användbar för anslutning av slipade glasfogar av olika storlek
- Liten hylsa upptill, stor kon i botten
Specifikationer
Konstorlek: 40/38 | |
Liten hylsa, stor kon | |
Reduktionsadapter |
Olika storlek slipad Glasfog | |
Borsilikatglas | |
34/35 |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed.
Kampanjer
-
Multiple Manufacturers
Focus on Agri-Science Testing
Use promotion code 24136 to get amazing savings.Promo Code: 24136Expires: 2025-10-26
Days
73Hours
19Minutes
10Seconds
45New Offer Save Up to 87%