Läs mer
Quickfit™ Adapter för reduktionsuttag
Produktkod. p-8003007
Konstorlek:
Cone Size: 55/44
Konstorlek: 14/23
Konstorlek: 19/26
Konstorlek: 24/29
Konstorlek: 29/32
Konstorlek: 34/35
Konstorlek: 40/38
Konstorlek: 45/40
Konstorlek: 50/42
Standard konisk led nr.:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10203720
Brand: Quickfit DA12
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas. Pyrex Labware™ Quickfit™ Reduction Socket Adapter förbinder stora slipade glasfogar med mindre.
  • Användbar för anslutning av slipade glasfogar av olika storlek
  • Liten hylsa upptill, stor kon i botten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstorlek Konstorlek: 19/26
För användning med (utrustning) Olika storlek slipad Glasfog
Inkluderar Liten hylsa, stor kon
Material Borsilikatglas
Produkttyp Reduktionsadapter
Standard konisk led nr. 14/23