Läs mer
Quickfit™ Rättvinklad slangadapter
Beskrivning
Quickfit™ Rättvinklad slangadapter finns i en mängd olika konstorlekar.
- Med rätvinklig anslutning för infästning av gummislang mm
- Löstagbara plastskruvgängade kopplingar gör att flexibla slangar kan monteras enkelt och säkert
Specifikationer
Specifikationer
| Konstorlek | 14/23 |
| För användning med (utrustning) | Flexibel slang, gummislang |
| Inkluderar | Löstagbar skruvgänga i plast |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Rättvinklad slangadapter |