Läs mer
Pyrex™ Quickfit™ Stänkhuvud för ångdestillation
Produktkod. 15597970
Change view
För användning med (utrustning):
Roterande förångare
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15597970 Roterande förångare Paket med 5
1 options
Produktkod. 15597970 Leverantör Pyrex™ Leverantörsnummer SH7/23/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6720.00 SEK
    5055.50 SEK / Paket med 5
    Save 1664.50 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 17-12-2026
Destillationshuvud med ånganslutning
  • Ett stänkhuvud med integrerad skaft för införande av ånga i kolvar under destillation
  • Spindeln ansluts till ångtillförseln via löstagbar skruvgänga
Specifications
Beskrivning Antistänk med sinter
Material Borsilikatglas
Typ Stänkhuvudadapter
För användning med (applikation) Förhindrar eventuell kontaminering av kondensorn från att ''stöta'' lösningsmedel
För användning med (utrustning) Roterande förångare
Inkluderar Grov, porositet 1 sinter
Kvantitet 1 vardera
Avsmalning Kon: 24/29, Sockel: 29/32
Volym (metrisk) 90 mL