Läs mer
PYREX™ Quickfit™ Stänkhuvud för ångdestillation
Produktkod. 13437656
Change view
Avsmalning:
Kon: 19/26, Sockel: 29/32
Kon: 29/32, Sockel: 29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Avsmalning Förpackningsstorlek
13437656 Kon: 29/32, Sockel: 29/32 Varje
15587960 Kon: 19/26, Sockel: 29/32 Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13437656 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer SH16/29
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1970.00 SEK
    1273.97 SEK / Paket med 1
    Save 696.03 SEK
    35% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-04-2027
Destillationshuvud med ånganslutning
  • Ett stänkhuvud med integrerad skaft för införande av ånga i kolvar under destillation
  • Spindeln ansluts till ångtillförseln via löstagbar skruvgänga
Specifikationer
Beskrivning Antistänk med sinter
Material Borsilikatglas
Typ Stänkhuvudadapter
För användning med (applikation) Förhindrar eventuell kontaminering av kondensorn från att ''stöta'' lösningsmedel
För användning med (utrustning) Roterande förångare
Inkluderar Grov, porositet 1 sinter
Kvantitet 1 vardera
Avsmalning Kon: 29/32, Sockel: 29/32
Volym (metrisk) 90 mL