Läs mer
PYREX™ Quickfit™ Stänkhuvud för ångdestillation
Produktkod. p-8257008
Avsmalning:
Kon: 19/26, Sockel: 29/32
Kon: 29/32, Sockel: 29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 13437656
Brand: Quickfit SH16/29
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Destillationshuvud med ånganslutning
  • Ett stänkhuvud med integrerad skaft för införande av ånga i kolvar under destillation
  • Spindeln ansluts till ångtillförseln via löstagbar skruvgänga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Antistänk med sinter
Material Borsilikatglas
Typ Stänkhuvudadapter
För användning med (applikation) Förhindrar eventuell kontaminering av kondensorn från att ''stöta'' lösningsmedel
För användning med (utrustning) Roterande förångare
Inkluderar Grov, porositet 1 sinter
Kvantitet 1 vardera
Avsmalning Kon: 29/32, Sockel: 29/32
Volym (metrisk) 90 mL