Läs mer
Quickfit™ Skruvgängad adapter för att passa konen
Produktkod. 10654969
Change view
Trådstorlek:
13
18
24
Konstorlek:
14/23
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek Konstorlek unitSize
10654969 18 19/26 Paket med 2
10821900 13 19/26 Paket med 2
10840580 24 29/32 Paket med 2
10187988 13 14/23 Paket med 2
10684009 18 24/29 Paket med 2
10290219 18 14/23 Paket med 2
10168138 13 24/29 Paket med 2
10484520 24 24/29 Paket med 2
10426060 24 19/26 Paket med 2
10494520 13 29/32 Paket med 2
10870390 18 29/32 Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 10654969 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer ST52/18
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fäst termometrar och rör till glasbehållare. De QuickFit™ skruvgängad adapter finns i en mängd olika storlekar för att passa en mängd olika behållare och inlopp.
Fäst termometrar och rör till glasbehållare. De QuickFit™ skruvgängad adapter finns i en mängd olika storlekar för att passa en mängd olika behållare och inlopp.
  • Med skruvförband komplett med plastlock, silikongummiring och PTFE bricka
  • Idealisk för att fästa termometrar, gasinloppsrör etc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstorlek 19/26
För användning med (applikation) Idealisk för att fästa termometrar, gasinloppsrör
Inkluderar Plastlock, silikongummiring och PTFE bricka
Material Borsilikatglas
Produkttyp Konskruvgängad adapter
Trådstorlek 18