Läs mer
Quickfit™ Skruvgängad adapter för att passa konen
Beskrivning
Fäst termometrar och rör till glasbehållare. De QuickFit™ skruvgängad adapter finns i en mängd olika storlekar för att passa en mängd olika behållare och inlopp.
- Med skruvförband komplett med plastlock, silikongummiring och PTFE bricka
- Idealisk för att fästa termometrar, gasinloppsrör etc
Specifikationer
Specifikationer
| Konstorlek | 19/26 |
| För användning med (applikation) | Idealisk för att fästa termometrar, gasinloppsrör |
| Inkluderar | Plastlock, silikongummiring och PTFE bricka |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Konskruvgängad adapter |
| Trådstorlek | 13 |