Läs mer
Quickfit™ Skruvgängad adapter för att passa konen
Produktkod. 10870390
Trådstorlek:
13
18
24
Konstorlek:
14/23
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 10870390
Brand: Quickfit ST54/18
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fäst termometrar och rör till glasbehållare. De QuickFit™ skruvgängad adapter finns i en mängd olika storlekar för att passa en mängd olika behållare och inlopp.
Fäst termometrar och rör till glasbehållare. De QuickFit™ skruvgängad adapter finns i en mängd olika storlekar för att passa en mängd olika behållare och inlopp.
  • Med skruvförband komplett med plastlock, silikongummiring och PTFE bricka
  • Idealisk för att fästa termometrar, gasinloppsrör etc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstorlek 29/32
För användning med (applikation) Idealisk för att fästa termometrar, gasinloppsrör
Inkluderar Plastlock, silikongummiring och PTFE bricka
Material Borsilikatglas
Produkttyp Konskruvgängad adapter
Trådstorlek 18