Läs mer
Quickfit™ Skruvgängade rör för glasblåsare
Produktkod. 12475396
Change view
Diameter (metrisk):
11,1 mm
15,4 mm
22,5 mm
24,5 mm
Längd (metrisk):
90 mm
125 mm
135 mm
145 mm
Trådstorlek:
GL 13
GL 18
GL 24
GL28
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) Trådstorlek unitSize
12475396 22,5 mm 125 mm GL 24 Paket med 10
12959363 15,4 mm 145 mm GL 18 Paket med 10
12485396 24,5 mm 90 mm GL28 Paket med 10
10355450 11,1 mm 135 mm GL 13 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12475396 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer SQ24UB
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk korrosion. Quickfit™ Skruvgängade rör för glasblåsare i kombination med plastbeslag ger en tät anslutning till ett rakt rör eller ger ett gränssnitt med andra material.
  • Utan märke (fri från keramiska inskriptioner) för att undvika förkolning när märket utsätts för direkt värme
  • Utvändig gängning passar standard GL-gängstorlekar
  • För användning av glasblåsare vid konstruktion av laboratorieglas
  • Borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk korrosion
  • Designad för användning med en rad plastskruvkorkar, silikongummiringar, skruvgängade kopplingar och PTFE-brickor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 125 mm
Material Borsilikatglas
För användning med konstruktion av laboratorieglas
Trådstorlek GL 24
Diameter (metrisk) 22,5 mm
Produkttyp Skruvgängat rör