Läs mer
Quickfit™ Skruvgängade rör för glasblåsare
Produktkod. 12959363
Change view
Diameter (metrisk):
11,1 mm
15,4 mm
22,5 mm
24,5 mm
Längd (metrisk):
90 mm
125 mm
135 mm
145 mm
Trådstorlek:
GL 13
GL 18
GL 24
GL28
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) Trådstorlek Förpackningsstorlek
12959363 15,4 mm 145 mm GL 18 Paket med 10
12475396 22,5 mm 125 mm GL 24 Paket med 10
12485396 24,5 mm 90 mm GL28 Paket med 10
10355450 11,1 mm 135 mm GL 13 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12959363 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer SQ18UB
Beräknad leverans: 05-04-2027
Tillverkad av borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk korrosion. Quickfit™ Skruvgängade rör för glasblåsare i kombination med plastbeslag ger en tät anslutning till ett rakt rör eller ger ett gränssnitt med andra material.
  • Omärkta (fria från keramiska inskriptioner) för att undvika förkolning när märket utsätts för direkt värme
  • Extern gängning passar standardstorlekar för GL-gängor
  • För användning av glasblåsare vid tillverkning av laboratorieglasvaror
  • Borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termiska chocker och kemisk korrosion
  • Designad för användning med olika plastskruvkorkor, silikongummiringar, skruvgängkontakter och PTFE-brickor
Specifikationer
Längd (metrisk) 145 mm
Material Borsilikatglas
För användning med Tillverkning av laboratorieglas
Trådstorlek GL 18
Diameter (metrisk) 15,4 mm
Produkttyp Skruvgängsrör