Läs mer
Quickfit™ Tätningsskiva
Produktkod. 15758027
Change view
Kvantitet:
5/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15758027 5/förpackning Paket med 5
1 options
Produktkod. 15758027 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer ML/DISC20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00 SEK
    96.48 SEK / Paket med 5
    Save 27.52 SEK
    22% Av
I lager
Quickfit™ Sealing Disc är en reservdel för användning med ML1 microscale kit.
  • För ML1 mikroskala kit och mikroskala dropptratt
Specifikationer
Kvantitet 5/förpackning
För användning med (utrustning) ML1 mikroskala kit
Diameter (metrisk) 20 mm