Läs mer
Quickfit™ Tätningsring för reaktionskärl
Produktkod. 11926598
Change view
Kvantitet:
1 förpackning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11926598 1 förpackning Varje
1 options
Produktkod. 11926598 Leverantör SVL Leverantörsnummer 29690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    840.00 SEK
    658.58 SEK / Paket med 1
    Save 181.42 SEK
    21% Av
I lager
Silikongummi mantlad med PTFE för att ge en kemiskt resistent och fettfri tätning
  • För montering mellan flänsarna på SVL™ reaktionskärl och lock
  • Silikongummi mantlad med PTFE för att ge en kemiskt resistent och fettfri tätning
Specifikationer
För användning med (utrustning) Reaktionskärl
Produkttyp Tätningsring
Kvantitet 1 förpackning