Läs mer
Quickfit™ Kort hals rund bottenflaska
Produktkod. 12498966
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Höjd (metrisk):
90 mm
105 mm
140 mm
163 mm
240 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk) unitSize
12498966 100 mL 105 mm Paket med 5
12020663 2000 mL 240 mm Varje
12643182 250 mL 140 mm Paket med 5
12439016 500 mL 163 mm Paket med 5
12662002 50 mL 90 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12498966 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer FR100/4S
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas. Quickfit Ledad Ware™ Quickfit™ Korthalsad rundbottnad kolv erbjuder korrosionsfri prestanda och motståndskraft mot termisk chock.
Tillverkad av borosilikatglas för korrosionsfri prestanda och motståndskraft mot termisk chock
  • Med högsta kvalitet Quickfit™ uttag av slipat glas
  • Tillverkad av borosilikatglas för korrosionsfri prestanda och motståndskraft mot termisk chock
  • Omfattande utbud av 45 flaskor från 5ml till 10000ml
  • Kroppsdiameter och väggtjocklek överensstämmer med relevant ISO 1773 och ISO 4797 krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Kroppsdiameter och väggtjocklek överensstämmer med relevant ISO 1773 och ISO 4797 krav
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 105 mm
Hals stil Kort
Hylsled 29/32
Bottenform Rund