Läs mer
Quickfit™ Kort hals rund bottenflaska
Produktkod. 12643182
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Höjd (metrisk):
90 mm
105 mm
140 mm
163 mm
240 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12643182 250 mL 140 mm Paket med 5
12498966 100 mL 105 mm Paket med 5
12020663 2000 mL 240 mm Varje
12439016 500 mL 163 mm Paket med 5
12662002 50 mL 90 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12643182 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer FR250/4S
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas. Quickfit Ledad Ware™ Quickfit™ Korthalsad rundbottnad kolv erbjuder korrosionsfri prestanda och motståndskraft mot termisk chock.
Tillverkad av borosilikatglas för korrosionsfri prestanda och motståndskraft mot termisk chock
  • With highest quality Quickfit™ ground glass socket
  • Manufactured from borosilicate glass for corrosion-free performance and resistance to thermal shock
  • Comprehensive range of 45 flasks from 5ml to 10000ml
  • Body diameter and wall thickness comply with relevant ISO 1773 and ISO 4797 requirements 
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Kroppsdiameter och väggtjocklek överensstämmer med relevant ISO 1773 och ISO 4797 krav
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 140 mm
Hals stil Kort
Hylsled 29/32
Bottenform Rund