Läs mer
Quickfit™ Adapter för lutande stänkhuvud
Produktkod. 15507980
Change view
Konstorlek:
19/26 (kondensator), 19/26 (flaska)
19/26 (kondensator), 24/29 (flaska)
24/29 (kondensor), 24/29 (kolv)
29/32 (kondensator), 29/32 (flaska)
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Konstorlek Förpackningsstorlek
15507980 24/29 (kondensor), 24/29 (kolv) Paket med 5
15567970 29/32 (kondensator), 29/32 (flaska) Paket med 5
15577970 19/26 (kondensator), 19/26 (flaska) Paket med 5
15587970 19/26 (kondensator), 24/29 (flaska) Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15507980 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer SH7/43
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6174.00 SEK
    5187.84 SEK / Paket med 5
    Save 986.16 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 15-01-2027
Används i destillationsaggregat.
  • Används i destillationsaggregat för att förhindra att rå vätska transporteras från kolven till kondensorn
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Destillationsenheter för att förhindra att rå vätska ''transporterar över'' från kolven till kondensorn
Konstorlek 24/29 (kondensor), 24/29 (kolv)
Produkttyp Lutande stänkhuvud