Läs mer
Quickfit™ Adapter för lutande stänkhuvud
Produktkod. 15567970
Konstorlek:
19/26 (Condenser), 19/26 (Flask)
19/26 (Condenser), 24/29 (Flask)
24/29 (kondensor), 24/29 (kolv)
29/32 (Condenser), 29/32 (Flask)
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 15567970
Brand: Quickfit SH7/0/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Används i destillationsaggregat.
  • Used in distillation assemblies to prevent raw liquid carrying over from flask to condenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Used in Distillation Assemblies to Prevent Raw liquid “Carrying over” From Flask to Condenser
Förpackningsmängd 1 Pack
Konstorlek 29/32 (Condenser), 29/32 (Flask)
Produkttyp Adapter