Läs mer
Quickfit™ Adapter för lutande stänkhuvud
Konstorlek:
19/26 (Condenser), 19/26 (Flask)
19/26 (Condenser), 24/29 (Flask)
24/29 (kondensor), 24/29 (kolv)
29/32 (Condenser), 29/32 (Flask)
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Used in distillation assemblies to prevent raw liquid carrying over from flask to condenser
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borosilicate Glass |
| För användning med (applikation) | Distillation assemblies to prevent raw liquid 'carrying over' from flask to condenser |
| Konstorlek | 19/26 (Condenser), 24/29 (Flask) |
| Produkttyp | Sloping Splash Head |