Läs mer
Quickfit™ Slangadapter med sidoarm
Produktkod. 12058371
Change view
Konstorlek:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
NS 24/29
Standard konisk led nr.:
14/23
19/26
24/29
29/32
NS 24/29
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Konstorlek Standard konisk led nr. unitSize
12058371 24/29 24/29 Varje
12028371 14/23 14/23 Varje
10440485 19/26 19/26 Varje
12048371 24/29 19/26 Varje
12455316 29/32 29/32 Varje
12465316 34/35 19/26 Varje
15507940 29/32 19/26 Paket med 5
15587930 19/26 14/23 Paket med 5
15597930 NS 24/29 NS 24/29 Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 12058371 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer MF18/33/SC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Quickfit™ Slangadapter med sidoarm för fastsättning av gummislang
  • Med sidoarm för infästning av gummislang mm
  • Löstagbar plastskruvkoppling gör att flexibel slang kan monteras enkelt och säkert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstorlek 24/29
Inkluderar Löstagbar skruvgänga i plast
Material Borsilikatglas
Produkttyp Sidoarmsslangadapter
Standard konisk led nr. 24/29