Läs mer
SVL™ Hyls/skruvförbandsadapter
Produktkod. 15567740
Standard konisk led nr.:
15
22
30
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15567740
Brand: SVL 67005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Underlättar koppling mellan SVL™ och Quickfit™ glas.
  • Har en SVL™ skruvgänga och Quickfit™ uttag av slipat glas
  • Tråden accepterar SVL™ skruvlock och kopplingar. Sockel passar Quickfit™ kottar
  • Tillverkad av temperatur- och kemikaliebeständigt borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) SVL™ och Quickfit™ Glas
Material Borsilikatglas
Produkttyp Hyls-/skruvgänga jordfogsadapter
Standard konisk led nr. 30