Läs mer
Quickfit™ Standard avsmalnande platt huvud Borosilikatglas ihålig propp
Standard konisk fog:
16/7
Standard; 19/10
Standard; 19/26
Standard; 21/12
Standard; 23/14
Standard; 24/29
Standard; 29/32
Standard; 34/35
Standard; 45/40
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 5
Beskrivning
Använd denna glaspropp med Quickfit™ sammanfogade glasvaror och andra glasvaror med standardslipade glashylsor. AzlonTM Standard Taper Flat Head Borosilicate Glass Hollow Stoppers är lätta, hållbara och lätta att greppa.
- Överensstämmer med standardavsmalningarna som beskrivs i ISO 383
- Borosilikatglas för kemisk hållbarhet och hög temperaturprestanda
- Ihålig konstruktion för att minska vikten
- Sexkantigt huvud förhindrar att proppen rullar och ger ett bra grepp
- Toppen av proppen är platt, vilket gör att de kan stå på ända och undvika förorening av markytan
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Kemisk hållbarhet och hög temperaturprestanda |
| För användning med (utrustning) | Quickfit™ skarvar och andra glasvaror med standardslipade glashylsor |
| Standard konisk fog | Standard; 45/40 |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Propp |