Läs mer
Quickfit™ Standard avsmalnande platt huvud Borosilikatglas ihålig propp
Description
Använd denna glaspropp med Quickfit™ sammanfogade glasvaror och andra glasvaror med standardslipade glashylsor. AzlonTM Standard Taper Flat Head Borosilicate Glass Hollow Stoppers är lätta, hållbara och lätta att greppa.
- Överensstämmer med standardavsmalningarna som beskrivs i ISO 383
- Borosilikatglas för kemisk hållbarhet och hög temperaturprestanda
- Ihålig konstruktion för att minska vikten
- Sexkantigt huvud förhindrar att proppen rullar och ger ett bra grepp
- Toppen av proppen är platt, vilket gör att de kan stå på ända och undvika förorening av markytan
Specifications
Specifications
| För användning med (applikation) | Kemisk hållbarhet och hög temperaturprestanda |
| För användning med (utrustning) | Quickfit™ skarvar och andra glasvaror med standardslipade glashylsor |
| Standard konisk fog | Standard; 24/29 |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Hollow Stopper |