Läs mer
Quickfit™ Standard avsmalnande platt huvud Borosilikatglas ihålig propp
Produktkod. 12568855
Standard konisk fog:
16/7
Standard; 19/10
Standard; 19/26
Standard; 21/12
Standard; 23/14
Standard; 24/29
Standard; 29/32
Standard; 34/35
Standard; 45/40
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 5
Produktkod. 12568855
Brand: Quickfit SB19
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna glaspropp med Quickfit™ sammanfogade glasvaror och andra glasvaror med standardslipade glashylsor. Azlon™ Standard avsmalnande platthuvud borosilikatglas ihåliga proppar är lätta, hållbara och lätta att greppa.
Använd denna glaspropp med Quickfit™ sammanfogade glasvaror och andra glasvaror med standardslipade glashylsor. AzlonTM Standard Taper Flat Head Borosilicate Glass Hollow Stoppers är lätta, hållbara och lätta att greppa.
  • Överensstämmer med standardavsmalningarna som beskrivs i ISO 383
  • Borosilikatglas för kemisk hållbarhet och hög temperaturprestanda
  • Ihålig konstruktion för att minska vikten
  • Sexkantigt huvud förhindrar att proppen rullar och ger ett bra grepp
  • Toppen av proppen är platt, vilket gör att de kan stå på ända och undvika förorening av markytan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Kemisk hållbarhet och hög temperaturprestanda
För användning med (utrustning) Quickfit™ skarvar och andra glasvaror med standardslipade glashylsor
Standard konisk fog Standard; 19/26
Material Borsilikatglas
Produkttyp Propp