Läs mer
Quickfit™ Standard avsmalnande platt huvud Borosilikatglas ihålig propp
Product Code. 15557960
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Standard konisk fog:
16/7
Standard; 19/10
Standard; 19/26
Standard; 21/12
Standard; 23/14
Standard; 24/29
Standard; 29/32
Standard; 34/35
Standard; 45/40
missing translation for 'unitSize'
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 5
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15557960
missing translation for 'mfr': Quickfit SB7
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Använd denna glaspropp med Quickfit™ sammanfogade glasvaror och andra glasvaror med standardslipade glashylsor. Azlon™ Standard avsmalnande platthuvud borosilikatglas ihåliga proppar är lätta, hållbara och lätta att greppa.
Använd denna glaspropp med Quickfit™ sammanfogade glasvaror och andra glasvaror med standardslipade glashylsor. AzlonTM Standard Taper Flat Head Borosilicate Glass Hollow Stoppers är lätta, hållbara och lätta att greppa.
  • Conforms to the standard tapers as outlined in ISO 383
  • Borosilicate glass for chemical durability and high temperature performance
  • Hollow-blown construction to reduce weight
  • Hexagonal head prevents the stopper from rolling and provides a good grip
  • Top of stopper is flat, allowing them to be stood on end and avoid contamination of the ground surface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
För användning med (applikation) Chemical durability and high temperature performance
För användning med (utrustning) Quickfit™ jointed ware and other Glassware having standard ground Glass sockets
Standard konisk fog 16/7
Material Borosilicate Glass
Produkttyp Hollow Stopper
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato