Läs mer
Quickfit™ Rakt luft-/ströminloppsrör
Diameter (metrisk) Yttre:
7.4 mm
10.4 mm
Konstorlek:
14/23
19/26
24/29
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Designad för att införa gaser etc. i Quickfit™ församlingar
- Skaft med integrerad slipad glaskon för att passa Quickfit™ uttag
- Den nedre änden av röret lämnas slät för att Glasblåsaren ska skära till längden och dra till stråle
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borsilikatglas |
| Diameter (metrisk) Yttre | 10.4 mm |
| För användning med | Quickfit™ församlingar |
| För användning med (applikation) | Designad för att introducera gaser |
| Form | Rak |
| Konstorlek | 24/29 |
| Produkttyp | Luft/ånginlopp |