Läs mer
Quickfit™ Rak leveransadapter
Produktkod. 12671520
Standard konisk led nr.:
19/26
24/29
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12671520
Brand: Quickfit RA1/22
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Leverera vätskor säkert med raka glasmottagare. QuickFit™ rak leveransadapter fästs säkert på glasbehållare för överföring.
Leverera vätskor säkert med raka glasmottagare. QuickFit™ rak leveransadapter fästs säkert på glasbehållare för överföring.
  • Leveransmottagare med rak skaft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Höjd (engelska) 7,08 tum.
Höjd (metrisk) 180mm
Material Borsilikatglas
Produkttyp Rak leveransadapter
Standard konisk led nr. 19/26